SLLG025SS
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophile
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LG, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 0.1 mL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
125 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
75 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
26 mm
Volume
100 mL
Matrice
Biopore™
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
organic solvent(s)
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
- dans la préparation de composés dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre destinés à des expériences in vitro
- comme filtre résistant aux solvants organiques pour préparer une solution stérile d'éthanol et de perchlorate de 3,3′-dioctadécyloxacarbocyanine (DiO)
- pour éliminer les agrégats lipidiques durant la préparation de petites vésicules unilamellaires (SUV)