Key Documents
SLLGC25NS
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophile
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LG, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Hauteur
19.8 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : LG
Présentation des filtres pour seringue non stériles IC Millex® :
• Certifié pour la chromatographie d'échange d'ions
• Membrane hydrophile en PTFE disponible en pores de 0,20 µm et 0,45 µm et en deux diamètres, pour répondre à tous vos besoins.
• Faibles taux d'extractibles à la CEI, optimise le bruit de fond dans les analyses sensibles par CEI
• Compatible avec les solutions organiques et aqueuses, pour une grande compatibilité chimique et la polyvalence dans le laboratoire
Référence et conditionnements
SLLGC13NL : 0,2 µm, PTFE hydrophile, 13 mm, 100 par pack
SLLGC25NS : 0,2 µm, PTFE hydrophile, 25 mm, 50 par pack
SLLHC13NL : 0,45 µm, PTFE hydrophile, 13 mm, 100 par pack
SLLHC25NS : 0,45 µm, PTFE hydrophile, 25 mm, 50 par pack
Applications :
Chromatographie d'échange d'ions
Application
Millex-LG, membrane en PTFE hydrophile, pores de 0,20 µm, 25 mm de diamètre, produit certifié pour la chromatographie ionique
Conditionnement
Non stérile
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général de laboratoire
Forme physique
Code couleurs : couleur naturelle (entrée et sortie)
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Afficher tout