Principaux documents
SLFG02550
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PTFE hydrophobe
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Fluoropore® en PTFE, Filtre pour seringue Millex-FG, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
housing diam.
30 mm
inlet to outlet H
19.8 mm
Volume
100 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
gas
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre pour seringue Millex en PTFE hydrophobe est un filtre pour seringue de 25 mm, avec raccord de sortie Luer mâle à coulissement, destiné à l'évent et à la filtration des gaz. Il est recommandé pour la filtration de volumes de 10 à 100 millilitres (ml) de solutions organiques afin d'éliminer les particules avant une analyse instrumentale. 
Application
Le filtre pour seringue Millex-FG convient à la filtration d'alcools, d'acides et de bases concentrés, ainsi que d'air et de gaz. 
Caractéristiques et avantages
  • Non stérile
  • À usage unique et jetable
  • Uniquement compatible avec la stérilisation en autoclave
  • Contient une membrane Fluoropore® en polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe de 0,2 µm scellée dans un support en polypropylène
  • Compatible avec les solutions aqueuses, faiblement organiques et organiques
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany