Key Documents
SCT104
Sigma-Aldrich
Colorant bleu BioTracker NucView® 405 pour la caspase-3 (PBS)
Live cell imaging apoptosis dye for caspase-3/7 enzyme activity used to detect programmed cell death using fluorescence microscopy or flow cytometry applications.
Synonyme(s) :
Caspase-3/7 apoptosis dye, Live cell caspase-3 apoptosis probe, Live cell imaging probe
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les caspases sont une famille d'enzymes protéases qui jouent des rôles essentiels dans la mort cellulaire programmée, appelée apoptose. La caspase-3 est une protéine caspase qui interagit avec la caspase-8 et la caspase-9, dont l'activation séquentielle joue un rôle central dans la phase d'exécution de l'apoptose cellulaire.
Le colorant bleu BioTracker NucView 405 pour la Caspase-3 offre un outil pratique d'imagerie de cellules vivantes pour établir le profil des populations de cellules apoptotiques en fonction de l'activité des caspases 3 et 7 par microscopie à fluorescence ou cytométrie en flux. Contrairement à d'autres substrats de caspase fluorogènes ou aux dosages à base d'inhibiteurs de caspase fluorescents (FLICA), le colorant BioTracker NucView 405 pour la caspase-3 peut être utilisé pour détecter l'activité de la caspase-3/7 dans des cellules intactes individuelles sans avoir besoin d'inhiber la progression de l'apoptose. Le substrat se compose d'un colorant d'ADN fluorogène couplé à la séquence de reconnaissance DEVD de la caspase-3/7. Le substrat, initialement non fluorescent, pénètre la membrane plasmique et entre dans le cytoplasme. Dans les cellules en apoptose, la caspase-3/7 clive le substrat pour libérer le colorant d'ADN à haute affinité, qui migre vers le noyau cellulaire et colore l'ADN avec une fluorescence bleue intense. Ainsi, le substrat de la caspase-3 NucView 405 est bifonctionnel, permettant à la fois la détection de l'activité de la caspase-3/7 et la visualisation des changements morphologiques dans le noyau pendant l'apoptose. Le colorant résiste à la fixation au formaldéhyde et est compatible avec les marquages immunologiques réalisés en aval. Le colorant est offert sous des formulations dans du DMSO et du PBS (solution saline tamponnée au phosphate). Le substrat dans du PBS est formulé pour une utilisation dans les cellules qui sont sensibles à la toxicité du DMSO.
Le colorant NucView 405 est excité par la longueur d'onde laser à 405 nm et est détecté par microscopie confocale dans le canal DAPI ou par cytométrie en flux dans le canal Pacific Blue. NucView 405 est idéal pour la détection de la caspase-3 dans des applications multicolores pour les chercheurs qui souhaitent réserver le canal de fluorescence vert à d'autres réactifs de détection.
Propriétés spectrales
Absorbance : 429 nm
Émission : 469 nm
Application
Colorant pour l'imagerie de l'apoptose sur cellules vivantes par détection de l'activité de l'enzyme caspase-3/7 ; utilisé pour détecter la mort cellulaire programmée par des méthodes de microscopie à fluorescence ou de cytométrie de flux.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 429 nm
Émission : 469 nm
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Le colorant bleu BioTracker NucView 405 pour la caspase-3, 1 mM dans du PBS, doit être conservé à -20 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : centrifuger brièvement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture.
Informations légales
NucView is a registered trademark of Biotium Inc.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash