Key Documents
SCT083
Sigma-Aldrich
Colorant pour cellules vivantes BioTracker MemBright 488
Synonyme(s) :
Sonde d'imagerie pour cellules vivantes, Sonde de membrane pour cellules vivantes, vert
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.47
Poids mol.
observed mol wt 1218.5 kDa
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 50 μL
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell based assay: suitable
flow cytometry: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le colorant pour cellules vivantes BioTracker MemBright-488 est une sonde fluorescente "activée" émettant dans le spectre rouge lointain pour l'imagerie des membranes plasmiques des cellules vivantes.
Les marqueurs spécifiques de la membrane plasmique sont essentiels pour délimiter la cellule. Les colorants MemBright exploitent un mécanisme fluorogène unique, existant à l'état de nanoparticule auto-inactivée. La fluorescence est activée au contact de la membrane plasmique et se propage à l'intérieur de cette dernière, produisant un signal brillant et sans bruit de fond. Les colorants MemBright pour membranes de cellules vivantes sont compatibles avec l'imagerie à deux photons, l'imagerie de super-résolution et les préparations de cellules fixes. La photostabilité élevée et l'absence de cytotoxicité des colorants MemBright les rendent adaptés à l'imagerie à long terme des cellules vivantes. L'ensemble des caractéristiques supérieures des colorants MemBright pour membrane plasmique permet une utilisation dans une grande variété d'applications de microscopie de fluorescence et de cytométrie de flux.
Propriétés spectrales
Images de fluorescence obtenues par λex = 488 nm et gamme d'émission de 500 à 550 nm.
Référence
Collot M. et al. MemBright: A family of fluorescent membrane probes for advanced cellular imaging and neuroscience. Cell Chem. Biol. 2019, 26:600-614
Application
Pureté : > 98 %, confirmée par HPLC, RMN du proton, LC-MS et analyse élémentaire.
Caractéristiques et avantages
Sonde fluorescente verte pour un marquage efficace et sélectif de la membrane plasmique dans les cellules vivantes. Convient à la microscopie à super-résolution.
Forme physique
Solution verte
Stockage et stabilité
Conserver à long terme à -20 °C, à l'abri de la lumière.
Autres remarques
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence, cytométrie en flux
Informations légales
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup