Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
PTRP24H48
Millipore
Inserts de culture cellulaire suspendus Millicell® de 24 puits
pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonyme(s) :
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
clear PET membrane
polystyrene housing
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
2x106 pores/cm2
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Paramètres
37 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
permeability assay: suitable
Hauteur
15.5 mm
Diamètre
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Volume de travail de l'insert
0.2 mL
Taille
24 wells
Superficie
0.3 cm2
Couleur
clear membrane
transparent membrane
Dimension de pores
1.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les inserts de culture cellulaire Millicell® avec membrane en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) sont idéaux pour la croissance et la différenciation de différents types de cellules. Cet insert sous emballage individuel stérile possède une membrane optiquement translucide avec des pores de 1,0 µm et s'adapte à la plupart des plaques de culture tissulaire en plastique de 24 puits.
Dans les plaques de culture tissulaire, les cellules ne peuvent accéder au milieu que par leur pôle apical, mais dans les inserts de culture tissulaire Millicell®, elles peuvent le faire par leurs deux pôles, apical et basolatéral. En conséquence, la croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo.
L'insert est conçu avec une collerette qui permet de le suspendre dans les puits de la plaque de culture et d'accéder aux deux pôles de la monocouche cellulaire. Les espaces entre les trois bras saillants facilitent le pipetage entre l'extérieur de l'insert et les puits de la plaque de culture.
Application
  • Prolifération cellulaire
  • Récepteurs de surface cellulaire
  • Co-culture
  • Croissance des cellules épithéliales
  • Couches nourricières
  • Détection par fluorescence / Immunohistochimie
  • Fertilisation in vitro
  • Toxicologie in vitro
  • Adhérence microbienne
  • Microscopie à contraste de phase
  • Sécrétions polarisées de protéines
  • Absorption polarisée
  • Transport / Perméabilité
Caractéristiques
Densité des pores de la membrane = 2 × 106 pores/cm2
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
Afficher tout
Contenu apparenté
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.