Quality Segment
material
clear PET membrane, polystyrene housing
sterility
γ-irradiated, sterile
feature
2x106 pores/cm2
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
37 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, immunocytochemistry: suitable
H
15.5 mm
diam.
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
insert working volume
0.4 mL
size
12 wells
surface area
1.1 cm2
color
clear membrane, transparent membrane
pore size
1.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Dans les plaques de culture tissulaire en plastique, les cellules ne peuvent accéder au milieu que par leur pôle apical, mais dans les inserts de culture tissulaire Millicell®, elles peuvent le faire par leurs deux pôles, apical et basolatéral. En conséquence, la croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo.
L'insert est conçu avec une collerette qui permet de le suspendre dans les puits de la plaque de culture et d'accéder aux deux pôles de la monocouche cellulaire. Les espaces entre les trois bras saillants facilitent le pipetage entre l'extérieur de l'insert et les puits de la plaque de culture.
Remplace la référence MCRP12H48.
Application
- Prolifération cellulaire
- Récepteurs de surface cellulaire
- Co-culture
- Croissance des cellules épithéliales
- Couches nourricières
- Détection par fluorescence/Immunohistochimie
- Fécondation in vitro
- Toxicologie in vitro
- Adhérence microbienne
- Microscopie à contraste de phase
- Sécrétions polarisées de protéines
- Absorption polarisée
- Transport/Perméabilité
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inserts de culture cellulaire suspendus à 12 puits Millicell®