Principaux documents
PLTK15005
Millipore
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 30 kDa
Ultracel®, filter diam. 150 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, PM nominal de 30 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Ultracel®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diamètre
150 mm
Diam. du filtre
150 mm
Surface de filtration
177 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Application
Les disques d'ultrafiltration d'un poids moléculaire nominal de 30 kDa ont été utilisés :
  • Dans des études examinant les interactions cellule-matériau
  • Comme membrane dans un test portant sur l′indice de colmatage modifié en ultrafiltration (MFI-UF, "modified fouling index-ultrafiltration") visant à étudier l′effet de la concentration de silice sur le MFI-UF
  • Dans des expériences réalisées sur un analyseur d′encrassement dû à l′alimentation (FFM, "feed fouling monitor") destinées à capturer les éléments colmatants du modèle.
Informations légales
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The fouling potential of colloidal silica and humic acid and their mixtures
Taheri AH, et al.
Journal of Membrane Science, 433, 112-120 (2013)
Ming Ni et al.
Biomaterials, 33(2), 353-364 (2011-10-25)
We developed a library of industrial materials, which can be applied to any adherent cell type for determining cell-material interactions. Bulk and surface chemistry as well as other material properties were characterized. The library covered broad ranges of various material
Prediction of reverse osmosis fouling using the feed fouling monitor and salt tracer response technique
Taheri AH and Sim, LN and Chong, TH and Krantz, WB and Fane, AG
Journal of Membrane Science, 475, 433-444 (2015)