Dispositifs de diafiltration et de dialyse pour le laboratoire
Chaque préparation de protéines est unique. Donnez à votre préparation le traitement spécial qu'elle mérite en utilisant un dispositif parfaitement conçu pour la dialyse ou la diafiltration. Nos outils ont été conçus pour traiter les échantillons en douceur tout en évitant la précipitation ou la surconcentration. Trouvez le produit idéal parmi notre sélection de dialyseurs et de dispositifs de diafiltration qui sont un moyen rapide et efficace de dessaler, d'échanger le tampon ou de décontaminer vos échantillons de protéines et d'autres biomolécules.
Les dialyseurs ont recours à la diffusion passive pour l'échange de tampon et le dessalage, le dialyseur étant placé dans un bain ou un réservoir rempli de tampon d'échange. La diafiltration est une technique qui utilise l'ultrafiltration pour l'échange de tampon, éliminant les sels et les microsolutés dans une opération appelée "lavage".
Dans ces deux procédés, la séparation est obtenue par diffusion sélective à travers une membrane poreuse semi-perméable qui permet la perméation des petites molécules, y compris les solvants, les sels et les petits métabolites, tout en bloquant le passage des plus grosses molécules, comme les protéines.
- Les dialyseurs sont recommandés pour les dialyses à petite et moyenne échelles (volumes d'échantillons compris entre 10 µl et 15 ml).
- Les dispositifs d'ultrafiltration par centrifugation utilisent la force centrifuge pour faire doucement passer les solutés à travers la membrane, pour la diafiltration d'échantillons biologiques de 0,5 ml à 15 ml.
- Pour les volumes d'échantillons plus importants, des cellules à agitation peuvent être utilisées pour la diafiltration continue d'échantillons biologiques et environnementaux dont le volume peut atteindre 400 ml, un réservoir externe de 800 ml pouvant éventuellement être ajouté pour une plus grande capacité.
Dialyseurs
Dialysez doucement et facilement des échantillons de protéines ou d'acides nucléiques grâce aux dialyseurs D-Tube™. Ces dispositifs comportent une fenêtre pour membrane de dialyse dans un tube à centrifuger bouché, permettant un échange de tampon efficace pour l'élimination de l'urée, des détergents, des sels et d'autres microsolutés. Conçus avec une double membrane, les dialyseurs D-Tube™ répartissent l'échantillon sur une grande surface pour que la dialyse se réalise en 2 à 5 heures.
- Facilité de manipulation pour l'échange de tampon et l'élimination de l'urée et des détergents
- Plusieurs formats disponibles, notamment miniprep (10 µl à 250 µl), midiprep (50 µl à 800 µl), maxiprep (100 µl à 3 ml) et "megaprep" (10 ml, 15 ml ou 20 ml)
- Structure étanche : pas besoin de pinces ou de nœuds
- Chargement ou prélèvement des échantillons sans seringue : une pointe de pipette standard suffit
- Ouverture et fermeture faciles grâce aux bouchons à vis
- Volume d'échantillon récupéré supérieur à 90 %
Dispositifs d'ultrafiltration par centrifugation Amicon®
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra permettent un dessalage, un échange de tampon et une diafiltration rapides d'échantillons de 0,5 ml à 15 ml, avec un fort taux de récupération. Les dispositifs Amicon® Ultra utilisent des membranes Ultracel® en cellulose régénérée (RC pour "Regenerated Cellulose") pour une ultrafiltration en douceur. Ils sont déclinés en plusieurs seuils de coupure nominaux : 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa et 100 kDa.
- Ultrafiltration de petits et moyens volumes : échantillons de 0,1 ml à 15 ml
- Membrane à faible adsorption et tube en polypropylène pour un taux de récupération supérieur à 90 %
- Traitement ultrarapide des échantillons en seulement 10 minutes
- Compatibilité avec divers solvants organiques et solutions aqueuses (pH 1 à 9)
Cellules à agitation
Les cellules à agitation utilisent l'ultrafiltration sous pression (pUF) à haut débit pour traiter de grands volumes d'échantillons et accélérer la diafiltration et l'échange de tampon. Une pression de gaz est directement appliquée à la cellule pour la filtration.
Cellules à agitation Amicon® :
- Trois tailles différentes pour traiter des volumes de 50 ml à 400 ml ; réservoir externe de 800 ml en option pour une capacité accrue
- Traitement en douceur par agitation magnétique pour minimiser la polarisation et la dénaturation par cisaillement
- Débits élevés pour une diafiltration rapide
- Produit réutilisable et stérilisable en autoclave
Cellules à agitation résistantes aux solvants :
- Conçues pour les applications nécessitant une compatibilité avec les solvants
- Cylindre en verre borosilicaté et composants en PTFE pour une large compatibilité
- Autoclavable avec la membrane en place
- Ouverture de la plaque supérieure pour accéder au contenu sans démontage
- Nettoyage et assemblage plus faciles grâce au faible nombre de composants
Membranes disques pour cellules à agitation
Les membranes disques sont conçues pour être utilisées avec les cellules à agitation pour l'échange de tampon, le dessalage et la diafiltration. Les membranes disques d'ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel® et en polyéthersulfone (PES) Biomax®. Ces membranes sont déclinées en une gamme de tailles et de diamètres de pores.
- Les membranes d'ultrafiltration en cellulose régénérée Ultracel® sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de solutions diluées. La microstructure hydrophile serrée des membranes Ultracel® assure la plus haute rétention possible et la plus faible adsorption possible de protéines, d'ADN ou d'autres macromolécules.
- Les membranes d'ultrafiltration en PES Biomax® sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de volumes plus importants d'échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés.
Ressources produits apparentées
Brochure : Refine Protein Preparation
Note d'application : Amicon Stirred Cells