Key Documents
PLGC02510
Millipore
Disques d'ultrafiltration, PM nominal de 10 kDa
Ultracel®, filter diam. 25 mm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 10 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Ultracel®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
4.1 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : PLGC
Montez la membrane de votre choix sur votre cellule à agitation Amicon. Les membranes disques d'ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel et en polyéthersulfone (PES) Biomax. Elles sont déclinées en différents diamètres et tailles de pores.
Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage des solutions diluées. Leur microstructure hydrophile serrée assure une rétention maximale ainsi qu'une adsorption minimale des protéines, de l'ADN ou d'autres macromolécules.
Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de plus grands volumes d'échantillons plus concentrés (sérum, plasma, milieux de culture tissulaire conditionnés…).
Les disques de microfiltration en PVDF Durapore sont déclinés en trois tailles de pores (0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm) et deux diamètres (63,5 mm et 75 mm).
Caractéristiques et avantages :
•Diamètres disponibles : 25 mm, 44,5 mm, 47 mm, 63,5 mm, 76 mm, 90 mm et 150 mm
•Membranes Ultracel, Durapore et Biomax déclinées en une multitude de tailles de pores pour répondre à tous vos besoins de séparation
•Produit compatible avec les cellules à agitation Amicon
Applications :
Concentration, échange de tampon, dessalage
Présentation du dispositif : disques d'ultrafiltration
Type de filtre : ultrafiltration
Application
Cellulose régénérée Ultracel, seuil de coupure nominal de 10 kDa, 25 mm de diamètre
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 13612
Informations légales
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable