Principaux documents
PD1504700
Millipore
Boîtes PetriSlide
For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units)
Synonyme(s) :
Boîtes de Pétri pour filtration sur membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41122101
eCl@ss :
32030209
Nomenclature NACRES :
NB.14
Matériaux
cellulose membrane
clear device
polystyrene slide
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Petrislides
Conditionnement
pkg of (100 units)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Entrée
sample(s) (environmental)
Application(s)
bioburden testing
(Beverages, Water)
Compatibilité
Membrane filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les boîtes de Pétri PetriSlide sont des dispositifs transparents qui permettent d'observer la contamination microbienne. Variante des boîtes de Pétri de taille standard, elles sont compatibles avec les filtres membranes. Ces boîtes permettent de maintenir le filtre bien en place. Elles disposent d'un couvercle transparent pour l'examen microscopique. Leur base rectangulaire à coins arrondis facilite l'installation de la boîte sur la platine du microscope.
Application
Les boîtes de Pétri PetriSlide sont utilisées pour l'analyse de la contamination microbiologique des échantillons d'eau et de boissons. Ce sont des récipients de conservation et d'observation pour filtres d'essai.
Les clients ont également consulté
Protocoles
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.