OP188
Anti-FAP Mouse mAb (F11-24)
liquid, clone F11-24, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F11-24, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FAP(2191)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Reactive human fibroblasts, glucagon-producing A cells
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable