OP145
Anti-MDM2 (Ab-5) Mouse mAb (4B2C1.11)
liquid, clone 4B2C1.11, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Ant-Murine Double Minute Chromosome-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B2C1.11, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDM2(4193)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (2 g/ml, chemiluminescence)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, heat pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
A549 or MCF7 cells or breast carcinoma tissue
Autres remarques
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F.S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J.D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J.D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S.S., et al. 1991. EMBO J.10, 1565.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3