Principaux documents
MERSBAT01
Millipore
Batterie de rechange, 6V, NiMH, 2700 mAH, 1 unité
Synonyme(s) :
6V rechargeable battery
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Entrée CA/CC
6 V
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Entrée
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le voltmètre-ohmmètre Millicell® ERS-2 (Electrical Resistance System) mesure de façon fiable le potentiel des membranes et la résistance des cellules épithéliales en culture. Il assure une mesure qualitative de l'état des monocouches cellulaires et une mesure quantitative de la confluence des cellules. Un granulé d'argent/chlorure d'argent (Ag/AgCl) situé à l'extrémité de chaque électrode mesure la tension. La faible taille des électrodes vous permet de mesurer facilement la tension transépithéliale et la résistance des cellules cultivées sur des membranes microporeuses. Les accessoires incluent un jeu de rechange d'électrodes (fixes), un jeu d'électrodes ajustables et un jeu d'électrodes spécialisées à utiliser avec les plaques à inserts de culture cellulaire Millicell-96.
Caractéristiques et avantages :
- Instrument portable adapté aux hottes à flux laminaire
- Les mesures ne compromettent pas la stérilité et n'endommagent pas les cellules présentes sur la membrane
- Produit largement cité et recommandé dans les protocoles de culture de cellules épithéliales
Applications :
- Mesure de la résistance électrique trans-épithéliale (TEER), évaluation de la santé des monocouches cellulaires, mesure quantitative de la confluence
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany