Principaux documents
MERS00002
Millipore
Voltmètre-Ohmmètre Millicell ERS-2
The Millicell-ERS (Electrical Resistance System) reliably measures membrane potential & resistance of epithelial cells in culture.
Synonyme(s) :
ERS-2 Voltohmmeter, Millicell Voltohmmeter
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le voltmètre-ohmmètre Millicell® ERS-2 (Electrical Resistance System) mesure de façon fiable le potentiel des membranes et la résistance des cellules épithéliales en culture. Il assure une mesure qualitative de l'état des monocouches cellulaires et une mesure quantitative de la confluence des cellules. Un granulé d'argent/chlorure d'argent (Ag/AgCl) situé à l'extrémité de chaque électrode mesure la tension. La faible taille des électrodes vous permet de mesurer facilement la tension transépithéliale et la résistance des cellules cultivées sur des membranes microporeuses. Les accessoires incluent un jeu d'électrodes (fixes) de remplacement, un jeu d'électrodes ajustables et un jeu d'électrodes spécialisées destiné aux plaques avec inserts de culture cellulaire Millicell-96.
Caractéristiques et avantages :
- Instrument portable adapté aux hottes à flux laminaire
- Les mesures ne compromettent pas la stérilité et n'endommagent pas la membrane cellulaire
- Produit largement cité et recommandé dans les protocoles de culture de cellules épithéliales
Applications :
Mesure de la résistance électrique transépithéliale (TEER), évaluation de l'état de monocouches cellulaires, mesure quantitative de la confluence
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Liaison
Remplace : MERS00001
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Helicobacter pylori HtrA is a new secreted virulence factor that cleaves E-cadherin to disrupt intercellular adhesion.
Hoy, Benjamin, et al.
EMBO Reports, 11, 798-804 (2010)
Arturo Barbachano-Guerrero et al.
The Journal of general virology, 101(5), 484-496 (2020-03-07)
Dengue virus (DENV) causes an estimated 390 million infections worldwide annually, with severe forms of disease marked by vascular leakage. Endothelial cells (EC) are directly responsible for vascular homeostasis and are highly responsive to circulating mediators but are not commonly infected.
Yi Liu et al.
Nature communications, 11(1), 589-589 (2020-02-01)
Circadian clocks in the suprachiasmatic nucleus and peripheral tissues orchestrate behavioral and physiological activities of mammals in response to environmental cues. In the liver, the circadian clock is also modulated by feeding. However, the molecular mechanisms involved are unclear. Here
Articles
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.