MABS1180
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UBR1 Antibody, clone 6H9.1
clone 6H9.1, from mouse
Synonyme(s) :
EC: 2.3.2.27, N-recognin-1, RING-type E3 ubiquitin transferase UBR1, Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-1, Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6H9.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBR1(197131)
rat ... Ubr1(499877)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase UBR1 in C6 cell lysate.
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UBR1 in HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable