Principaux documents
MABN380
Sigma-Aldrich
Anti-APP-C99 Antibody
mouse monoclonal, mC99(70-80)
Synonyme(s) :
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-APP-C99, clone mC99(70–80), ascites fluid, clone mC99(70-80), from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mC99(70-80), monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
La protéine précurseur amyloïde (APP) est exprimée dans les tissus fœtaux cérébraux, rénaux, cardiaques et de la rate. Elle est induite lors de la différenciation neuronale. Le rôle le plus documenté de l'APP est celui qu'elle joue dans la formation et la réparation synaptiques. Son expression augmente pendant la différenciation neuronale et après une lésion neurale. Le plus haut niveau d'expression de l'APP dans le cerveau adulte est observé dans le lobe frontal du cortex. Une expression modérée est observée dans le cortex cérébelleux, dans le gyrus operculaire du cortex périsylvien postérieur et dans le cortex associatif temporal. Des anomalies de l'APP sont une cause de maladie d'Alzheimer (AD) autosomique dominante. Lors de l'injection intracérébroventriculaire de cet anticorps, le niveau d'A-bêta a considérablement diminué dans le cerveau de modèles de souris APPPS1 atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un anticorps apparenté (réf. MABN381), anti-APP-C99, clone mC99(1-7) a été dirigé contre une région légèrement différente de la même protéine APP-C99.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine APP-C99 humaine.
Application
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'APP-C99 dans un lysat de cellules HEK APPSwe (Langlais, D., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter l'APP-C99 dans des tissus cérébraux de souris APPS1 et humains atteints de la maladie d'Alzheimer
(Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif a permis de détecter l'APP-C99 dans des cellules HEK APPSwe (Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-APP-C99, clone mC99(70–80) est un anticorps monoclonal de souris hautement spécifique qui cible l'APP. Il a été testé en western blotting, en IP, en IHC et en IF.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HEK293 traités au DATP.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/2 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine APP-C99 dans 10 µg de lysat de cellules HEK293 traitées au DATP.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 95 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Ascites d'IgGκ monoclonale de souris
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
You-Chang Oh et al.
Nutrients, 12(7) (2020-07-11)
Banhasasim-tang (BHS) is an herbal medicine that has been widely used in East Asia to treat various symptoms associated with upper abdomen swelling. BHS has not been studied previously for neuroinflammation or cognitive disorder. Here, we use a lipopolysaccharide (LPS)
Hana Na et al.
Neuropharmacology, 168, 108017-108017 (2020-03-03)
Calcitonin gene-related peptide (cGRP) receptor antagonists effectively treat migraine through reducing neuroinflammation, vasoconstriction and possibly neruogenesis. Since neuroinflammation is also involved in the pathogenesis of Alzheimer's diseases (AD), we hypothesized and tested if a cGRP receptor antagonist, BIBN 4096 BS
Hana Na et al.
American journal of Alzheimer's disease and other dementias, 36, 15333175211012867-15333175211012867 (2021-06-18)
Intraperitoneal injection of amylin or its analog reduces Alzheimer's disease (AD) pathology in the brains. However, self-injecting amylin analogs is difficult for patients due to cognitive deficits. This work aims to study the effects of amylin on the brain could
Qian Guo et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 9(3), 590-603 (2019-06-14)
Gene therapy represents a promising treatment for the Alzheimer׳s disease (AD). However, gene delivery specific to brain lesions through systemic administration remains big challenge. In our previous work, we have developed an siRNA nanocomplex able to be specifically delivered to
Haruka Okabayashi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 47(1), 192-195 (2024-01-18)
Plasmalogens are a family of glycerophospholipids containing one vinyl-ether bond at the sn-1 position in the glycerol backbone, and play important roles in cellular homeostasis including neural transmission. Therefore, reductions of plasmalogens have been associated with neurodegenerative disorders, such as