Accéder au contenu
MAB348
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 22C11
Synonyme(s) :
Anticorps anti-APP A4, anticorps anti-protéine précurseur de l’amyloïde A4
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
22C11, monoclonal
Species reactivity:
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
Application:
IF, IHC (p), WB
Citations:
610
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-APP A4, a. a. 66 à 81 de l′APP {NT}, clone 22C11, clone 22C11, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
22C11, monoclonal
species reactivity
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
La protéine précurseur de l'amyloïde (APP) β/A4 est une glycoprotéine transmembranaire qui existe sous trois isoformes. Cette protéine est constituée d'un domaine transmembranaire à passage unique, d'un large domaine extracellulaire N-terminal et d'une courte queue cytoplasmique C-terminale. Le gène APP se situe sur le chromosome 21 en position q21.3-q22 chez l'homme.
110/120/130 kDa
Immunogen
Protéine de fusion du précurseur A4 de la maladie d′Alzheimer (pré A4695) recombinante purifiée.
Épitope : a. a. 66-81 de l′APP {extrémité N-terminale}
Application
L'anticorps anti-APP A4, a. a. 66 à 81 de l'APP, clone 22C11 a été utilisé en immunohistochimie et en immunoblotting (1/1 000e).
Biochem/physiol Actions
La protéine précuseur de l'amyloïde (APP) β/A4 subit un clivage protéolytique et produit le peptide β/A4. Le dépôt extracellulaire de ce peptide est observé dans le parenchyme du cortex cérébral et dans les vaisseaux sanguins cérébro-méningés. Ce phénomène est indicatif de l'état pathologique caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Les mutations du gène APP sont associées à l'apparition précoce de la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à l'hémorragie cérébrale héréditaire avec amylose.
L'anticorps anti-APP A4 réagit avec le précurseur A4 (pré-A4) et reconnaît les acides aminés 66 à 81 de l'extrémité N-terminale de la molécule pré-A4 (Hilbich et al., 1993). Le clone 22C11 reconnaît les trois isoformes de l′APP : forme immature ~110 kDa, forme sAPP ~120 kDa et forme mature ~130 kDa (Hoffmann et coll., 2000). L'anticorps anti-APP A4 est connu pour provoquer une réaction croisée avec l'APLP2 (Slunt, 1994).
Physical form
Format : Purifié
Immunoglobuline de souris anti-protéine A purifiée dans du phosphate de sodium 20 mM et du NaCl 250 mM, pH 7,6, avec 0,1 % d′azide de sodium en guise de conservateur.
Protéine A purifiée
Preparation Note
Maintenir entre 2 et 8 °C pendant 1 an à partir de la date d′expédition. Diviser en aliquotes afin d′éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d′origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Contrôle
Lysats de tissus cérébraux et de cellules cérébrales
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable