MABF3054
Anti-SARS CoV-2 RBD mutant N501Y Antibody, clone 8A6
Synonyme(s) :
Spike glycoprotein Mutant N501Y
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8A6, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 141 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
vaccinia virus
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
vaccinia virus ... S(43740568)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) protein .
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 RBD mutant N501Y protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: Serial dilutions of this antibody detected various recombinant SARS-CoV-2 protein samples
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable