MABF1983M
Anti-CD8a Antibody, clone YTS 169.4
clone YTS 169.4, from rat
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD_antigen CD8a
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
YTS 169.4, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunodepletion: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd8A(12525)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD8a in Flow Cytometry applications (Noort, W.A., et. al. (1996). Transpl Immunol. 4(3):198-202).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD8a in Immunohistochemistry applications (Wright, J.R. Jr, et. al. (1997). Ann Transplant. 2(3):12-6).
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD8a in mouse thymocytes.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable