Merck
MABF569
Anticorps anti-CD4 (de souris), avec FITC, clone GK1.5
clone GK1.5, 0.5 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell differentiation antigen L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
GK1.5, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GK1.5, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd4(12504)
General description
L'anticorps GK1.5 réagit avec la protéine CD4 de souris de 55 kDa, qui sert de co-récepteur au récepteur antigénique des lymphocytes T (TCR) dans son interaction avec les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) de classe II sur les cellules présentatrices d'antigène. Le domaine extracellulaire de CD4 se lie au domaine bêta-2 des constituants du CMH de classe II, tandis que sa queue offre un site de liaison à la tyrosine kinase lck, facilitant la cascade de signalisation qui initie l'activation des lymphocytes T. La protéine CD4 est typiquement exprimée sur les thymocytes, certaines populations de lymphocyte T telles que les lymphocytes T régulateurs (Treg) et les Th17, et les cellules dendritiques. L'anticorps GK1.5 est couramment employé comme marqueur phénotypique de l'expression de CD4. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, l'anticorps GK1.5 et un autre anticorps, le clone anti-CD4 de souris RM4-5, "entrent en compétition" pour la liaison, c'est-à-dire que RM4-5 est capable de bloquer la liaison du GK1.5 aux cellules. En revanche, le clone anti-CD4 de souris RM4-4 ne bloque pas la liaison de l'anticorps GK1.5 aux cellules (Arora S. et al. 2006. Infect. Immun. 74: 4339-4348). On rapporte également que l'anticorps GK1.5 présente une réactivité croisée pour le CD4 de hamster syrien.
Immunogen
Les informations relatives à l'immunogène pour cet anticorps sont des informations confidentielles.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps monoclonal de rat anti-CD4 (de souris), avec FITC, clone GK1.5, a été validée en IP, IHC et cytométrie en flux pour la détection de CD4.
Physical form
Anticorps monoclonal de rat purifié, dans un tampon contenant 10 mM de NaH2PO4, 150 mM de NaCl, 0,1 % de gélatine, pH 7,2, et jusqu'à 0,1 % d'azoture de sodium.
Chromatographie d'exclusion stérique
Preparation Note
Il est recommandé de conserver ce produit sous forme non diluée entre 2 et 8 °C en évitant toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Analysis Note
L'anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité. L'anticorps purifié a été conjugué dans des conditions optimales, puis le colorant n'ayant pas réagi a été éliminé de la préparation.
Analyse par cytométrie en flux : une quantité de 0,25 µg de cet anticorps a permis de détecter CD4 dans un million de splénocytes C57Bl/6.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c