MABF1961
Anti-Thy 1.1 (CD90) Antibody, clone T11D7e
clone T11D7e, from mouse
Synonyme(s) :
Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
T11D7e, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Thy1(24832)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Thy 1.1 (CD90) in one million rat thymocytes.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable