MAB5258A4
Anti-Synaptophysin Antibody, clone SY38, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone SY38, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Synaptophysin, Major synaptic vesicle protein p38
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SY38, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYP(6855)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Synaptophysin in adult mouse brain tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Adult mouse brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable