MAB505S
Mouse Anti-Rat IgG2b γ2b chain Antibody, Cy5 conjugate
Chemicon®, from rat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
CY5 conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA:
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable