MAB4301C3
Anti-SSEA1 Antibody, clone MC-480, Cy3 conjugate
clone MC-480, from mouse, CY3 conjugate
Synonyme(s) :
SSEA-1, SSEA1, CD15, Lewis X, 3-FAL
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MC-480, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUT4(2526)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Glycobiology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse embryonic stem cells (SCR012).
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable