Documents
MAB369
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur de la dopamine (extrémité N-terminale), clone DAT-Nt
culture supernatant, clone DAT-Nt, Chemicon®
Synonyme(s) :
DAT
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DAT-Nt, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse, monkey
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC6A3(6531)
Description générale
Le transporteur de la dopamine (DAT) transmembranaire est situé sur la terminaison nerveuse présynaptique ; il assure la dernière étape de la transmission dopaminergique en transportant la dopamine de la fente synaptique jusqu'au neurone dopaminergique (recaptage). Les voies dopaminergiques ont fortement été impliquées dans la récompense et la dépendance, la motivation, l'alcoolisme, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), et les maladies dégénératives du système moteur telles que la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington et la chorée.
Spécificité
Reconnaît l'extrémité N-terminale du transporteur de la dopamine. Ne présente aucune réactivité croisée vis-à-vis des transporteurs de la sérotonine et de la norépinéphrine, de structures proches (Miller, 1997). L'immunolocalisation du DAT sur des coupes de cerveau humain congelées et fixées au paraformaldéhyde avec l'anticorps MAB369 ne montre aucun marquage ponctué dans le noyau caudé, le putamen et le noyau accumbens (Miller, 1997).
Immunogène
Extrémité N-terminale du transporteur de la dopamine humain fusionnée à de la glutathion S-transférase.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Cet anticorps anti-transporteur de la dopamine (extrémité N-terminale), clone DAT-Nt, est validé pour la détection du transporteur de la dopamine en IC, IH et WB.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Western blotting : Reconnaît une bande diffuse aux environs de 70-85 kDa lors de l'analyse par western blotting d'extraits (20 µg de protéine totale) de noyau caudé, de putamen et de noyau accumbens.
Immunohistochimie : Tissu fixé avec 4 % de paraformaldéhyde (attention à ne pas trop fixer le tissu) ; perfusion suivie d'un repos post-fixation de moins de 90 minutes, puis cryoprotection. Dilution de travail suggérée : 1/1 000-1/10 000. En cas d'application sur du tissu de rat, il est recommandé d'utiliser des anticorps secondaires anti-rat absorbés, et l'emploi de systèmes PAP de rat ou une détection reposant sur la méthode ABC améliorera la sensibilité.
Immunocytochimie : 1/5 000 à 1/10 000.
Immunoblotting (utilisation non recommandée sur le rat)
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail et les protocoles optimaux.
PROTOCOLE D'IMMUNOHISTOCHIMIE POUR LA RÉFÉRENCE MAB369
Cet anticorps a été utilisé avec succès sur du tissu cérébral de souris de 30 μm, fixé avec 4 % de paraformaldéhyde, et flottant librement. Toutes les étapes doivent être réalisées sous agitation constante. Suggestion de protocole :
1) 3 lavages de 10 minutes chacun dans du TBS (avec ou sans 0,25 % de Triton).
2) Incubation pendant 30 minutes dans du TBS contenant 3 % de sérum (de la même espèce que l'hôte de l'anticorps secondaire).
3) Incubation de l'anticorps primaire convenablement dilué dans du TBS contenant 1 % de sérum (de la même espèce que l'hôte de l'anticorps secondaire) (avec ou sans 0,25 % de Triton) pendant 2 heures à température ambiante puis pendant 16 heures à 4 °C.
4) 3 lavages de 10 minutes chacun dans du TBS.
5) Incubation avec l'anticorps secondaire convenablement dilué dans du TBS contenant 1% de sérum (de la même espèce que l'hôte de l'anticorps secondaire).
6) 3 lavages de 10 minutes chacun dans du TBS.
7) ABC Elite (de Vector Labs, dilution au 1/200e) dans du TBS.
8) 2 lavages de 10 minutes chacun dans du TBS.
9) 1 lavage de 10 minutes dans du tampon phosphate (non salin).
10) Réaction avec de la DAB après ajout de 0,06 % de NiCl pour intensifier la réaction.
11) 2 lavages de 10 minutes chacun dans du PBS.
12) 1 lavage de 10 minutes dans du tampon phosphate (non salin).
Description de la cible
70-85 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Surnageant de culture tissulaire non purifié, filtré sur une membrane de 0,2 μm avant mise en flacon. Le produit contient 20 % de FBS et de la ciprofloxacine à une concentration finale de 10 μg/ml.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif : Tissu cérébral (noyau caudé, putamen et noyau accumbens)
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Weimin C Hong et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(8), 2995-3007 (2013-04-25)
The dopamine transporter (DAT) clears the extracellular dopamine released during neurotransmission and is a major target for both therapeutic and addictive psychostimulant amphetamines. Amphetamine exposure or activation of protein kinase C (PKC) by the phorbol ester PMA has been shown
Flotillins regulate membrane mobility of the dopamine transporter but are not required for its protein kinase C dependent endocytosis.
Sorkina, T; Caltagarone, J; Sorkin, A
Traffic null
Methamphetamine increases locomotion and dopamine transporter activity in dopamine d5 receptor-deficient mice.
Hayashizaki, S; Hirai, S; Ito, Y; Honda, Y; Arime, Y; Sora, I; Okado, H; Kodama, T; Takada, M
Testing null
D Tomas et al.
PloS one, 11(4), e0153424-e0153424 (2016-04-15)
The dyskinesia of Parkinson's Disease is most likely due to excess levels of dopamine in the striatum. The mechanism may be due to aberrant synthesis but also, a deficiency or absence of the Dopamine Transporter. In this study we have
Armando G Salinas et al.
Neuropharmacology, 108, 275-283 (2016-04-03)
The striatum is typically classified according to its major output pathways, which consist of dopamine D1 and D2 receptor-expressing neurons. The striatum is also divided into striosome and matrix compartments, based on the differential expression of a number of proteins