Principaux documents
MAB3402C3
Sigma-Aldrich
Anti-GFAP Antibody, Cy3 Conjugate
from mouse, CY3 conjugate
Synonyme(s) :
Glial fibrillary acidic protein, GFAP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
mouse, pig
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFAP(2670)
Description générale
La protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) est un filament intermédiaire de classe III. La GFAP est le principal constituant des filaments intermédiaires dans les astrocytes. Elle sert de marqueur cellulaire spécifique pour distinguer les astrocytes différenciés des autres cellules gliales durant le développement du système nerveux central.
Spécificité
The antibody reacts with mouse GFAP.
Immunogène
Purified glial filament protein (Debus, E., 1983).
Application
Analyse par immunohistochimie : A 1:100 dilution from a representative lot detected GFAP in adult mouse brain tissue.
Anti-GFAP Antibody, Cy3 Conjugate is an antibody against GFAP for use in IC, IH.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
A 1:100 dilution of this antibody detected GFAP in differentiated ReNcell VMs.
Description de la cible
50 kDa Observed (Using unconjugated antibody MAB3402)
Forme physique
Produit purifié sur protéine A
Purified mouse monoclonal IgG1 conjugated to Cy3 in PBS with 0.1% sodium azide and 15 mg/mL BSA.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C et à l'abri de la lumière, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Peng Lu et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 63(3), 18-18 (2022-03-17)
Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) has shown potent neuroprotective effects in central nervous system and retina disorders. However, whether PACAP can attenuate retinal neurodegeneration induced by acute ocular hypertension (AOH) and the underlying mechanisms remain unknown. In this study, we
Junjin Lin et al.
Scientific reports, 11(1), 23569-23569 (2021-12-09)
Microvascular compression of the trigeminal root entry zone (TREZ) is the main cause of most primary trigeminal neuralgia (TN), change of glial plasticity was previously studied in the TREZ of TN rat model induced by chronic compression. To better understand
Kimberley Delaunay et al.
Journal of clinical medicine, 10(13) (2021-07-20)
The aim of this study was to evaluate the potential anti-angiogenic effect of MTRN (meteorin) in the laser-induced CNV rat model and explore its mechanisms of action. MTRN, thrompospondin-1, glial cell markers (GFAP, vimentin), and phalloidin were immuno-stained in non-human
Galina Dvoriantchikova et al.
Scientific reports, 12(1), 17152-17152 (2022-10-14)
Ischemia-reperfusion (IR) injury is implicated in a large array of pathological conditions in the retina. Increasing experimental evidence suggests that programmed necrosis makes a significant contribution to inflammation and retinal damage triggered by IR. Since there are many types of
Ariana Z Turk et al.
The Journal of comparative neurology, 530(2), 574-589 (2021-08-14)
Astrocytes, the star-shaped glial cells, are the most abundant non-neuronal cell population in the central nervous system. They play a key role in modulating activities of neural networks, including those involved in complex motor behaviors. Common marmosets (Callithrix jacchus), the