MAB2075Z
Anti-Integrin beta 6 (ITGB6) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, R6G9
Synonyme(s) :
MAB2075
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin β6 Antibody, clone R6G9, azide free, clone R6G9, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R6G9, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2a
Adéquation
not suitable for Western blot
not suitable for activity/function inhibition
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB6(3694)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation: Effective; however because this antibody is an IgG2a, protein G or rabbit anti-mouse IgG is helpful for capture.
Immunohistochemistry/immunocytochemistry: The antibody recognizes alphaVbeta6 by immunohistochemistry and immunocytochemistry (acetone fix), but nuclear background staining limits usefulness in these techniques.
Then antibody is not function blocking and not effective for western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable