Accéder au contenu
AB5475
Anticorps anti-Prox 1
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-A230003G05Rik, Anti-PROX-1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
125
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, zebrafish
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PROX1(5629)
General description
Prox1, homologue de Prospero Drosophila, est un facteur de transcription contenant un homéodomaine qui se lie à l'homologue du récepteur du foie 1 (LRH1/NR5A2) et agit comme un co-récepteur. C'est un marqueur spécifique des cellules endothéliales lymphatiques, des hépatoblastes et des hépatocytes. Le facteur Prox1 humain partage 97 % de séquences d'acides aminés avec le facteur Prox1 murin.
Immunogen
Peptide synthétique provenant de l'extrémité C-terminale du facteur Prox1 de souris.
Application
Détectez Prox1 avec cet anticorps anti-Prox1, validé pour une utilisation en immunocytochimie et immunohistochimie.
Immunohistochimie :
dilution au 1/2 000e-1/10 000e avec incubation pendant toute une nuit de coupes de tissus congelés fixés avec 4 % de paraformaldéhyde. Pour les embryons, une fixation en immersion est recommandée. Pour les animaux plus âgés, une fixation par perfusion est recommandée. Suggestion de solution de perméabilisation : 0,1 % de Triton X-100. Suggestion de tampon de blocage : PBS avec 0,1 % de Triton et 10 % de sérum.
Immunocytochimie :
un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunocytochimie.
Biochem/physiol Actions
Aucune autre espèce n'a été testée.
Reconnaît le facteur Prox1. Cet anticorps permet d'identifier les cellules exprimant Prox1 au cours du développement de nombreuses régions du système nerveux, notamment la moelle épinière, les éminences ganglionnaires, le thalamus et l'hippocampe.
Physical form
Sérum de lapin dans 50 % de glycérol.
Preparation Note
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Analysis Note
Témoin
Tissu de cerveau embryonnaire.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1