M00PMCB24
Bouillon m-ColiBlue24
ready-to-use, suitable for microbiology, for Escherichia spp., for coliforms
Synonyme(s) :
Bouillon EC, bouillon pour coliformes
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 50 tests
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Couleur
blue
Entrée
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia spp.
coliforms
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Les ampoules de milieu liquide prêtes à l'emploi résolvent de nombreux problèmes dans les laboratoires de microbiologie, où le temps, le matériel et le personnel qualifié font souvent défaut.
- Ce produit est disponible en ampoules en plastique monodoses (2 ml) prêtes à l'emploi. Cela évite la manipulation d'ampoules en verre ainsi que les déchets et le gaspillage liés aux milieux conditionnés en vrac.
Caractéristiques
Remarque sur l'analyse
E. cloacae (ATCC 23355)
E. coli (ATCC 25922)
K. pneumoniae (ATCC 13883)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable