Principaux documents
LSKS096
Millipore
Kit de nettoyage pour réaction de séquençage Montage SEQ96
Purification of sequencing reactions
Synonyme(s) :
Multiscreen SEQ
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NA.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Montage®
Technique(s)
DNA sequencing: suitable
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Application(s)
genomic analysis
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit de nettoyage pour réaction de séquençage Montage SEQ96 inclut la plaque de filtration et la solution nécessaires pour éliminer les sels contaminants et les terminateurs de colorants non incorporés issus des réactions de séquençage de l'ADN. La plate-forme de séparation par exclusion de taille sous vide élimine le besoin d'une filtration sur gel ou de colonnes de liaison-lavage-élution nécessitant une centrifugation. La mise en œuvre de l'ensemble du protocole nécessite très peu de temps, généralement moins de 10 minutes. En outre, la zone de filtration optimisée permet de miniaturiser les réactions et de réduire les réactifs, ce qui se traduit par une diminution des coûts de séquençage de l'ADN. Le kit de nettoyage pour réaction de séquençage Montage SEQ96 se compose d'une plaque SEQ de 96 puits et d'une solution pour injection.
Application
Le kit de nettoyage pour réaction de séquençage Montage SEQ96 convient aux applications suivantes :
  • la purification des produits de la réaction en chaîne par polymérase (PCR) et l'élimination des amorces et terminateurs de colorants non incorporés pour l'analyse mutationnelle du KLF4 (Krüppel-like factor 4 )[1]
  • la purification des réactions de séquençage[2]
  • le séquençage du gène ADNr 16S, pour éliminer les terminateurs de colorants non incorporés de la réaction de séquençage[3]
Composants
inclut des plaques de filtration à 96 puits et une solution d′injection
Forme physique
Code couleurs : Bleu
Autres remarques
Compatibles avec une automatisation : Non
Informations légales
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Weissella ghanensis sp. nov., isolated from a Ghanaian cocoa fermentation
De Bruyne K
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2008)
KLF4 is a novel candidate tumor suppressor gene in pancreatic ductal carcinoma
Zammarchi F, et al.
The American Journal of Pathology (2011)
Diversity analysis of diazotrophic bacteria associated with the roots of tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)
Gulati A, et al.
Journal of microbiology and biotechnology (2011)
Contenu apparenté
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process