Merck
SC50FL025
Fixation pour entonnoir Steriflip, non stérile
50 mL process volume, for sterile centrifuge tube top filter unit
Synonyme(s) :
tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031613
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 25 ea
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polypropylene
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
Steriflip®
packaging
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
funnel capacity
50 mL
fitting
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube, inlet funnel
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Application
Produit réservé à la recherche.
Biochem/physiol Actions
Sous vide
Physical form
Code couleurs : incolore
Legal Information
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13