Documents
LSKP096
Millipore
Kit Miniprep96 pour plasmide
Plasmid & BAC Miniprep
Synonyme(s) :
Montage Plasmid Miniprep
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.52
Fabricant/nom de marque
Montage®
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Application(s)
genomic analysis
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit de minipréparation plasmidique Miniprep96 est un kit facile et rapide à utiliser qui permet d'obtenir de l'ADN pur et reproductible en deux fois moins de temps que les méthodes classiques. Il ne nécessite pas d'étapes de « fixation-lavage-élution » ou de centrifugation. Ce kit inclut tous les réactifs et tout le matériel à usage unique dont vous avez besoin pour purifier votre ADN plasmidique sur une plaque à 96 puits. Les échantillons purifiés sont utilisables dans la plupart des applications "downstream" sensibles (clonage, séquençage de l'ADN, transformation…).
Application
Le kit de minipréparation plasmidique Miniprep96 a permis de préparer l'ADN des plasmides d'expression d'un dosage automatisé de l'activité apoptotique afin de détecter l'activation de la caspase 3.
Caractéristiques et avantages
  • Pas d'étape de centrifugation ou de précipitation
  • Temps de traitement réduit au minimum
  • Pureté, reproductibilité et rendement optimaux
  • Produit compatible avec l'automatisation
Composants
Comprend des plaques de filtration à 96 puits ainsi que tous les réactifs et le matériel jetable nécessaires à la purification d′ADN plasmidique ou de BAC.
Forme physique
Code couleur : Transparent
Informations légales
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Usage général de laboratoire
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Contenu apparenté
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process