KWSCA04HH3
Milligard® 1,2/0,5 µm dimension de pores nominale, Capsule Opticap® XL
Opticap® XL 4, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 4 in. (10 cm), pore size 1.2/0.5 μm
Synonyme(s) :
Opticap XL4 Milligard 1.2/0.5 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 4
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
19.6 cm (7.7 in.)
Largeur
3.3 in.
Longueur nominale des cartouches
4 in. (10 cm)
Diamètre
12.5 cm (4.9 in.)
Surface de filtration
0.16 m2
Diam. du raccord d'entrée
9/16 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
19.6 cm (7.7 in.)
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤25 mg/capsule
Matrice
Milligard®
pore size
1.2/0.5 μm nominal pore size
1.2/0.5 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : se reporter au chapitre "Installation" du mode d'emploi des capsules OPTICAP® XL et OPTICAP® XLT.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Caractéristiques
Liaison
Notes préparatoires
3 cycles d'autoclave de 30 min à 121 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3