Key Documents
IF005
Sigma-Aldrich
Protéine interféron-γ, recombinante, de souris
The Interferon-gamma protein (or IFN-gamma protein) is a regulatory protein produced by activated NK cells & CD4+TCRalpha/beta+, CD8+TCRalpha/beta+ & TCRgamma/delta+ T cells.
Synonyme(s) :
IFN γ, IFN g, IFN gamma, INF γ, INF g, INF gamma
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Pureté
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥1.0 x 10E7 U/mg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
L'interféron-gamma (IFN-gamma) est une protéine de régulation produite par les cellules NK activées, ainsi que par les cellules T CD4+TCRalpha/bêta+, CD8+TCRalpha/bêta+ et TCRgamma/delta+. Les activités biologiques de l'IFN-gamma comprennent la liaison spécifique à une seule classe de récepteurs à haute affinité. En outre, l'IFN-gamma peut améliorer le nombre de fonctions des cellules lymphoïdes, y compris les réponses antimicrobienne et antitumorale des macrophages, des cellules NK et des neutrophiles. L'IFN-γ murin recombinant est une protéine de 134 acides aminés dont le poids moléculaire prédit est de 15,6 kDa. Une troncature C-terminale due à un clivage protéolytique se produit au cours de la fermentation d'E. coli et aboutit à une protéine de 15,1 kDa, confirmée par spectroscopie de masse. L'analyse par SDS-PAGE de l'IFN-γ murin recombinant montre une bande migrant à environ 11-12 kDa, dans des conditions non réductrices et réductrices.
Origine du produit : Souris, exprimé dans E.coli
Application
Pour la plupart des applications in vitro, l'IFN-gamma exerce son activité biologique dans une plage de concentrations de 0,1 à 10,0 ng/mL.
Actions biochimiques/physiologiques
La demie-dose effective ED50, déterminée par un test d'inhibition de l'effet cytopathique sur des cellules NIH 3T3 de souris exposées au virus de la stomatite vésiculaire (VSV), est ≤ 0,1 ng/mL.
Forme physique
Stérilisé par filtration, et lyophilisé à partir d'une solution de phosphate de sodium 10 mM, pH 7,0 et NaCl 25 mM.
Stockage et stabilité
La protéine lyophilisée est stable pendant quelques semaines à température ambiante, mais elle se conserve mieux à -20 °C. Après une centrifugation rapide, reconstituer avec du phosphate de sodium, pH 8,0, à une concentration de 1 mg/mL. D'autres dilutions doivent être faites en RPMI + 10 % de SVF ou 5 % de HAS et stockées entre 2 et 8 °C pendant une semaine ou à -20 °C pour une utilisation ultérieure. L'IFN-gamma reconstitué doit être stocké à -20 °C en aliquotes non diluées jusqu'à six mois à compter de la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhousheng Yang et al.
Mediators of inflammation, 2023, 2547588-2547588 (2023-05-26)
Dihydromyricetin (DMY), a natural flavonoid compound extracted from the stems and leaves of Ampelopsis grossedentata, has been found as a potential therapeutic chemical for treating atherosclerosis. This study explores the underlying mechanism of DMY repressing M1 macrophage polarization in atherosclerosis.
Peter Ohlschläger et al.
International journal of cancer, 125(1), 189-198 (2009-04-10)
Treatment of patients with cervical cancer by conventional methods (mainly surgery, but also radiotherapy and chemotherapy) results in a significant loss in quality of life. A therapeutic DNA vaccine directed to tumor-specific antigens of the human papilloma virus (HPV) could
Hyejin Park et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 180(1), 148-159 (2020-12-03)
Hydroxylated chalcones are phytochemicals which are biosynthetic precursors of flavonoids and their 1,3-diaryl-prop-2-en-1-one structure is used as a scaffold for drug development. In this study, the structure-dependent activation of aryl hydrocarbon receptor (AhR)-responsive CYP1A1, CYP1B1, and UGT1A1 genes was investigated
Brandon W Lewis et al.
Methods and protocols, 5(5) (2022-09-23)
Macrophage activation refers to the enhanced functionality of macrophages in response to endogenous or exogenous stimuli. Due to the existence of limitless stimuli and a multitude of receptors on macrophage surfaces, the nature of activation (or acquired functioning) can be
Rui Hua et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 892229-892229 (2022-06-14)
Connexin 43 (Cx43) is the predominant connexin subtype expressed in osteocytes. Osteocytes, accounting for 90%-95% of total bone cells, function as orchestrators coordinating balanced activity between bone-resorbing osteoclasts and bone-forming osteoblasts. In this study, two newly developed osteocytic cell lines