Key Documents
HRNKLMAG-51K-01
Millipore
Kit MILLIPLEX® à billes magnétiques pour l'analyse du ligand RANKL humain en monoplex – Dosage métabolique
This MILLIPLEX MAP Human RANKL Magnetic Bead- Single Plex, HRNKLMAG-51K-01 is a Metabolism single plex assay. The analyte available for this kit is RANKL.
Synonyme(s) :
Human RANKL Detection, Human RANKL Magnetic Beads, RANKL Magnetic Bead Kit
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 92%
sensitivity: 5.0 pg/mL
standard curve range: 4.88-20,000 pg/mL
Technique(s)
multiplexing: suitable
Numéro d'accès UniProt
Compatibilité
configured for Single Plex
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le métabolisme osseux est le processus dynamique continu de dépôt et de réabsorption des os, contrôlé par les ostéoblastes, les ostéocytes et les ostéoclastes. Alors que les ostéoblastes et les ostéocytes (ostéoblastes entourés d'une matrice) sont responsables du dépôt osseux, les ostéoclastes sont responsables de la résorption osseuse. Les deux sont nécessaires pour maintenir la structure osseuse, en plus d'un apport adéquat en calcium. Pour maintenir l'équilibre métabolique, ces cellules s'appuient sur des voies de signalisation complexes impliquant des hormones et des cytokines, afin d'atteindre des taux de croissance et de différenciation appropriés. Le ligand activateur du récepteur au facteur nucléaire kappa-B (RANKL) active les ostéoclastes et a été impliqué dans des maladies osseuses dégénératives telles que la polyarthrite rhumatoïde et l'ostéomyélite.
Le kit MILLIPLEX® pour l'analyse du ligand RANKL humain en monoplex est utilisé pour la quantification de RANKL dans les échantillons de sérum, de plasma et de surnageants de culture cellulaires/tissulaires humains. Ce kit utilise un format à 96 puits, contient un cocktail standard lyophilisé, deux contrôles internes de qualité du dosage et peut mesurer jusqu'à 38 échantillons en duplicata.
La plate-forme Luminex® xMAP® utilise un format d'immunodosage à billes magnétiques, offrant une vitesse et une sensibilité idéales pour quantifier plusieurs analytes simultanément, et améliorant ainsi considérablement la productivité tout en conservant le volume des échantillons précieux.
Type de panel : Os
Application
  • Analyte : RANKL
  • Type d'échantillon recommandé : Sérum humain, plasma, surnageants et lysats de culture cellulaire/tissulaire
  • Dilution d'échantillon recommandée : 25 µL par puits de sérum ou de plasma dilué au 1/2 ; les échantillons de culture cellulaire/tissulaire peuvent nécessiter une dilution avec un milieu de contrôle approprié.
  • Durée du test : Sur la nuit (16 à 18 heures) entre 2 et 8 °C
  • Catégorie de recherche : Métabolisme
  • Sous-catégorie de recherche : Os
Conditionnement
Tout ce dont vous avez besoin dans un seul kit.
Autres remarques
Veuillez contacter le service technique pour en savoir plus sur la linéarité des dilutions.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Panagiota Klentrou et al.
Children (Basel, Switzerland), 8(11) (2021-11-28)
Thirteen female adolescent soccer players (14.3 ± 1.3 years) participated in a cross-over, double-blind trial examining the effects of Greek yogurt (GY) consumption on bone biomarkers during 5 days of intense soccer training. The study took place over two intervention
Janaina Ramalho et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 34(9), 1574-1584 (2019-07-04)
Bone mineral density (BMD) loss is a known complication of human immunodeficiency virus (HIV) infection and its treatment, particularly with tenofovir disoproxil fumarate (TDF)-containing antiretroviral regimens. Although renal proximal tubular dysfunction and phosphaturia is common with TDF, it is unknown
Maria H Pham et al.
Journal of tissue engineering, 10, 2041731419828950-2041731419828950 (2019-02-26)
The attachment of implants relies on bone and soft tissue biocompatibility. The aim of this article is to investigate the effect of fluoride-modified metallic titanium (Ti) surfaces (Ti-F) on proliferation and differentiation of human gingival fibroblasts. Human gingival fibroblast cells
Péter Jávor et al.
International journal of molecular sciences, 23(14) (2022-07-28)
There is growing evidence regarding the role of mitochondrial dysfunction in osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA). However, quantitative comparison of synovial mitochondrial derangements in these main arthritis forms is missing. A prospective clinical study was conducted on adult patients
Joel L Prowting et al.
Frontiers in nutrition, 9, 840973-840973 (2022-05-17)
Dairy products and impact exercise have previously been identified to be independently beneficial for bone mineral properties, however, it is unknown how the combination of these two osteogenic interventions may alter acute bone turnover. Using a randomized crossover design, we
Contenu apparenté
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.