Principaux documents
F1904
Sigma-Aldrich
Human Fibronectin
from human plasma, powder, purified 120 kDa α Chymotryptic Fragment (cell attachment region), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Fibronectin Fragment, Human Fibronectin
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Fragment α-chymotrypsique (région d'adhérence cellulaire) de fibronectine humaine purifiée, 120 kDa,
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Poids mol.
120 kDa
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Description générale
Origine du produit : cryoprécipité de plasma humain (fibronectine plasmatique), testé négatif pour le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C (VHC), le VIH-1, le VIH-2, le HTLV-1, le HTLV-2 et le Treponema pallidum. Manipuler comme s'il s'agissait d'un produit potentiellement infectieux.
PROPRIÉTÉS :
Contient la région d'adhérence cellulaire de la molécule de fibronectine.
Application
F1904 peut être utilisé en ELISA et en chromatographie d'affinité, et éventuellement pour la cartographie moléculaire de la fonction de la fibronectine.
Forme physique
Protéine purifiée. Produit lyophilisé dans un tampon citrate de sodium (pH 7,4). Reconstituer avec de l'eau.
Stockage et stabilité
Conserver le matériel à -20 °C pendant 3 mois ou à -70 °C pendant 6 mois.
Remarque sur l'analyse
Une bande importante à 120 kDa en SDS-PAGE
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Fibronectin: purification, immunochemical properties, and biological activities.
Ruoslahti, E, et al.
Test, 82 Pt A, 803-831 (1982)
Location of the cell-attachment site in fibronectin with monoclonal antibodies and proteolytic fragments of the molecule.
Pierschbacher, M D, et al.
Cell, 26, 259-267 (1981)
Abir Chakraborty et al.
Cells, 9(2) (2020-01-26)
Heat shock protein 90 (HSP90) is an evolutionarily conserved chaperone protein that controls the function and stability of a wide range of cellular client proteins. Fibronectin (FN) is an extracellular client protein of HSP90, and exogenous HSP90 or inhibitors of
Protocoles
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
Afficher tout