EZHFGF23
Human FGF-23 ELISA Kit
measuress and quantifies FGF-23 levels in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonyme(s) :
ELISA Kit for Human FGF-23, FGF-23 ELISA, Human FGF-23 Detection
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Human FGF-23 ELISA Kit, This Human FGF-23 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-23 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
sensitivity: 9.9 pg/mL
(minimum detectable concentrations in tissue culture/serum/plasma)
standard curve range: 9.9-2400 pg/mL
inter-assay cv: <11%
intra-assay cv: <11%
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
No significant cross-reactivity has been observed to other human and rat molecules/hormones tested
Application
Stem Cell Research
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1