Principaux documents
BTEQ0DKT
Milli-Q
Kit d'installation sur paillasse pour l'écran tactile IHM des systèmes Milli-Q® EQ
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to place the HMI touchscreen remotely, up to 3 m from the system.
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
JA.13
Caractéristiques
Allows to place the HMI touchscreen remotely, up to 3 m from the system
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Hauteur du système
10.5 cm (4.1 in.)
Largeur du système
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.9 cm (7.4 in.)
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit d'installation sur paillasse pour systèmes Milli-Q® EQ 7000/08/16 vous permet de pousser la souplesse d'installation un cran au-dessus en plaçant l'écran tactile IHM à une distance pouvant aller jusqu'à 3 mètres du système, tout en conservant l'accès à l'ensemble des informations relatives au système.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany