Merck
IPAKKITEX
Kit de polissage Milli-Q® pour eau pure Elix®
greener alternative
Alternative plus écologique
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKKITA1.
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature pure water (Elix® water)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000 (Feed Water from Elix®), for use with Milli-Q® IQ 7000 (Feed Water from Elix®)
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Ce kit de purification contient des cartouches de polissage IPAK Meta® et IPAK Quanta® pour l'eau Elix®, qui sont conçues pour fonctionner par paire pour produire de l'eau ultra pure (Type 1) pour les applications de laboratoire sensibles.
Ces cartouches contiennent une combinaison de résine échangeuse d'ions à lits mélangés Jetpore® et d'un échangeur d'ions innovant IQnano pour éliminer de l'eau purifiée les ions présents à l'état de traces, ainsi que du charbon actif synthétique de haute qualité qui cible les traces de contaminants organiques.
Nous continuons à démontrer notre engagement envers un avenir écoresponsable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons passé en revue nos cartouches de purification afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit. Ce produit a bénéficié d'une optimisation du mélange de résines, de l'emballage et de la gestion en fin de vie. Il est donc considéré comme un produit alternatif plus écologique dans la catégorie "refonte". Voir la fiche d'évaluation DfS du nouveau kit de polissage Milli-Q® pour l'eau Elix®.
Application
  • À utiliser avec les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® IQ/EQ 7000 alimentés par de l'eau Elix®.
  • Élimine les contaminants organiques et les ions à l'état de traces pour fournir de l'eau ultra pure (Type 1) pour les applications sensibles.
Features and Benefits
  • Les étiquettes e-Sure avec connexion RFID au système permettent un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
  • Cartouches fournies avec un bouchon de vidange (par cartouche) pour éliminer l'excédent d'eau des cartouches usagées et ainsi réduire leur poids lors de leur mise au rebut.
  • 78 % des fournisseurs de pièces des cartouches IPAK Quanta® et IPAK Meta® incluses dans ce kit sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany