Principaux documents
AP1529325
Millipore
PREFLTR AP15 293MM 25/PK
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Matériaux
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre
293 mm
Dimension de pores
1.0 μm pore size
90 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13