Key Documents
STC31THN01
Millipore
Connecteur Lynx® ST de 1"
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
eCl@ss :
32010310
Matériaux
Lynx® polyetherimide connector (USP Class VI, 21CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21CFR)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Lynx®
Paramètres
1.4 bar max. differential pressure (20 psid) at 4-40 °C (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.52 bar
2.4 bar max. differential pressure (35 psid) at 4-40 °C
20 L/min flow rate at 0.2 bar
200 L/min flow rate at 1.4 bar
4-40  °C temperature
Technique(s)
protein purification: suitable
L × l
15.8 cm (6.21 in.) × 6.0 cm (2.38 in.)
Raccords
1.5 in. Tri-Clover inlet
1 in. outlet hose barb
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Produit compatible avec la stérilisation par rayonnement gamma jusqu'à 50 kGy ; vapeur à 135 °C pendant 30 minutes (en système clos) à 2 reprises.
Informations légales
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany