AB5727
Anti-Sox10 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-Sox10 antibody, Sox10 marker
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.