AB1526SP
Anti-Nerve Growth Factor-β Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
NGFbeta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
chicken, mouse, human, rat
Ne doit pas réagir avec
bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NGF(4803)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting: 1-2 μg/mL
Inhibition of biological activity: 1-2 μg/mL
BIOLOGICAL ACTIVITY: This antibody will completely inhibit the survival and neurite outgrowth actions of mouse NGF in chicken dorsal root ganglion neurons in vitro.
ELISA: 1-2 μg/mL
Use neat for in vivo animal studies.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable