Principaux documents
8.20879
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetanilide
for synthesis
Synonyme(s) :
2′-Nitroacetanilide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
209-009-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pf
90-93 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 93 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable