Principaux documents
644250
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetanilide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
154-158 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
nitro
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
KFTYNYHJHKCRKU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
P C Adams et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 17(8), 675-698 (1996-11-01)
We tested the hypothesis that the small intestine is capable of the first-pass, reductive metabolism of xenobiotics. A simplified version of the isolated vascularly perfused rat small intestine was developed to test this hypothesis with 1,3-dinitrobenzene (1,3-DNB) as a model