Principaux documents
8.20756
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal)
for synthesis
Synonyme(s) :
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal), 1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Malondialdehyde tetramethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
203-037-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
2440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
1.75 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
183 °C
Température de transition
flash point 57 °C
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
57 °C - DIN 51755 Part 1