A propos de cet article
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352120
eCl@ss:
32150247
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
liquid
potency
573 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
>5 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
116 °C/20 hPa
mp
<-30 °C
transition temp
flash point 57 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay (iodometric): 82.0 - 87.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Lungs, Respiratory system
Classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Point d'éclair (°F)
134.6 °F
Point d'éclair (°C)
57 °C
Codes de danger
WGK
WGK 3