Key Documents
8.20451
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4 D-acid
About This Item
Formule linéaire :
2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-361-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa
Niveau de qualité
200
300
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
160 °C/0.53 hPa
Pf
134-137 °C
Solubilité
0.3 g/L
Densité
1.42 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
720 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable