Key Documents
8.18662
Sigma-Aldrich
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, Nonafluorobutane-1-sulfonic acid potassium salt
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)3SO3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
249-616-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
>400 °C
Pf
264-266 °C
Solubilité
5.1 g/L
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clé InChI
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable